Beschreibung
Ergänzungsmodul I
- Mit diesem Modul wird dem PC3001 Basic ein CVC3000 Vakuumregler hinzugefügt, der sämtliche VARIO Regelfunktionen bereitstellt
- Durch Zusatz dieses Moduls kann das System Siedepunktkurven finden und verfolgen, ein hysteresefreies Vakuum mit einem einzigen Sollwert erzeugen und bis zu zehn Anwenderprogramme speichern. Computeranschluss über eine bidirektionale serielle RS232-Schnittstelle, Plug-and-Play-Installation von Peripherieventilen über VACUU·BUS und vieles mehr
- Alle Funktionen werden mit einem “Dreh-und Druck”-Scrollrad auf einer großen grafischen Anzeige gesteuert
- Mit zusätzlicher Auffangeinlage zum Schutz der Pumpenleistung vor Kondensat aus der Vakuumleitung
- Mit diesem Modul wird dem PC3001 Basic ein Abluftkondensator mit Auffangeinlage hinzugefügt, mit dem das die Pumpe passierende Lösungsmittel aufgefangen wird
- Die Aufnahmefähigkeit des Kondensatauffängers beträgt 500 ml
Der PC3001 Basic kann nur mit dem Erwerb des Ergänzungsmoduls I auf die volle VARIO-Leistung aufgerüstet werden. Ein standardmäßiger CVC3000 Regler ist nicht mit der Pumpe kompatibel.
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Emissionskondensator |
| Zur Verwendung mit | PC3001 |
| Pumpentyp | Ergänzungsmodul II |