Learn More
VACUUBRAND™ Zubehör für Basis-Vakuumsystem, ergänzende Module
Artikelnummer. p-4673907 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Change view
Click to view available options
Pumpentyp:
Ergänzungsmodul I
Ergänzungsmodul II
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Pumpentyp unitSize
11782759 Ergänzungsmodul II 1 Stück
11990382 Ergänzungsmodul I 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11782759
Marke: VACUUBRAND™ 20699922
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die modulare Bauweise ermöglicht eine praktische Aufrüstung bestehender Vakuumsysteme.
Ergänzungsmodul I
  • Mit diesem Modul wird dem PC3001 Basic ein CVC3000 Vakuumregler hinzugefügt, der sämtliche VARIO Regelfunktionen bereitstellt
  • Durch Zusatz dieses Moduls kann das System Siedepunktkurven finden und verfolgen, ein hysteresefreies Vakuum mit einem einzigen Sollwert erzeugen und bis zu zehn Anwenderprogramme speichern. Computeranschluss über eine bidirektionale serielle RS232-Schnittstelle, Plug-and-Play-Installation von Peripherieventilen über VACUU·BUS und vieles mehr
  • Alle Funktionen werden mit einem “Dreh-und Druck”-Scrollrad auf einer großen grafischen Anzeige gesteuert
  • Mit zusätzlicher Auffangeinlage zum Schutz der Pumpenleistung vor Kondensat aus der Vakuumleitung
Ergänzungsmodul II
  • Mit diesem Modul wird dem PC3001 Basic ein Abluftkondensator mit Auffangeinlage hinzugefügt, mit dem das die Pumpe passierende Lösungsmittel aufgefangen wird
  • Die Aufnahmefähigkeit des Kondensatauffängers beträgt 500 ml
Der PC3001 Basic kann nur mit dem Erwerb des Ergänzungsmoduls I auf die volle VARIO-Leistung aufgerüstet werden. Ein standardmäßiger CVC3000 Regler ist nicht mit der Pumpe kompatibel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält Emissionskondensator
Zur Verwendung mit PC3001
Pumpentyp Ergänzungsmodul II