Learn More
Basic Violet 1 (Technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30336529
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30336529 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30336529 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB1276402.5G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Basic Violet 1 (technical)
CAS 8004-87-3
Summenformel C24H28N3 . Cl
Menge 2.5 g
Synonym Basic Violet 1 (Technical Grade)
InChI-Formel InChI=1S/C24H27N3.ClH/c1-25-21-12-6-18(7-13-21)24(19-8-14-22(15-9-19)26(2)3)20-10-16-23(17-11-20)27(4)5;/h6-17H,1-5H3;1H
SMILES CNC1=CC=C(/C(C2=CC=C(N(C)C)C=C2)=C(C=C/3)\C=CC3=[N+](C)\C)C=C1.[Cl-]
IUPAC-Name N-(4-((4-(Dimethylamino)phenyl)(4-(Methylamino)phenyl)methylen)cyclohexa-2,5-dien-1-yliden)-N-methylmethanaminiumchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 393.95
Formelmasse 393.2