Learn More
Tork Tork Standard-Papierwischtücher, Kombirolle Weiß W1/2, Mehrzweck, 2 x 340 m, 129262
Alle ansehen Tork Produkte
Beschreibung
- Einfach alles wegwischen – die Mehrzwecktücher sind fest und saugfähig für verschiedenste Aufgaben
- Verringern Sie den Wartungsaufwand, denn dank der hohen Kapazität müssen die Papierrollen nicht so oft nachgefüllt werden
- Hohe Widerstandsfähigkeit: Die Papierwischtücher bleiben bei Nässe stabil und sind mehrfach verwendbar
- Leichtes Tragen, Öffnen und Entsorgen der Verpackung mit Tork Easy Handling™ Plastic Packaging
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Wiping Paper |
| Länge (angloamerikanisch) | 371.83 yd. |
| Länge (metrisch) | 340 m |
| Breite (angloamerikanisch) | 9.25 in. |
| Breite (metrisch) | 23.5 cm |
| Material | Paper |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Zertifizierung/Konformität | EU Ecolabel, FSC Chain-Of-Custody, ISO 9001, OHSAS 18001, FSC Recycled credit, HACCP, ISO 50001, EMAS, ISO 14001 |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Limited-use |
| Mehr anzeigen |