Learn More
Brannan™ Thermometer für Batch-Proben
Artikelnummer. 13029202
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
–30 bis 0 °C
–5 bis 20 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Ideal geeignet für die Überwachung der Temperatur von Proben bei kontrollierter Lagerung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Zur Verwendung mit (Anwendung) unitSize
13029202 –30 bis 0 °C Ideal geeignet für die Überwachung der Temperatur von Proben bei kontrollierter Lagerung 1 Stück
12369359 –5 bis 20 °C Ideal geeignet für die Überwachung der Temperatur von Proben bei kontrollierter Lagerung 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 13029202
Marke: Brannan™ 22/101/2
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestätigt typische Bedingungen, denen Chargen im Prozess oder bei der Lagerung ausgesetzt sind. Brannan™ Chargenprobenthermometer helfen dabei, Temperaturschwankungen, die durch Thermostate oder das Öffnen von Schränken verursacht werden, auszugleichen.
Das in einer abgedichteten Flasche integrierte Thermometer mit kurzer Skala bestätigt die typischen Bedingungen, denen Chargen in Verarbeitung bzw. Lagerung ausgesetzt sind.
  • Hilft beim Ausgleichen von Temperaturschwankungen, die durch Thermostate oder das Öffnen von Schränken verursacht werden.
  • Mit individuellen Seriennummern und Genauigkeitsangaben auf anerkannte Standards rückführbar.
  • Füllung mit blauem Alkohol geringer Toxizität.
  • Permanente Markierungen.
  • Magnetische Befestigung oder freistehend.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UKAS-Zertifikat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal geeignet für die Überwachung der Temperatur von Proben bei kontrollierter Lagerung
Länge (metrisch) 145 mm
Thermometerfüllung Blauer Alkohol
Produkttyp Thermometer für Batch-Proben
Max. Temperatur (metrisch) 0 °C
Min. Temperatur (metrisch) -30 °C
Temperaturbereich (metrisch) –30 bis 0 °C
Genauigkeit ± 0.7°C