missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
BATF Monoclonal antibody specifically detects BATF in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | BATF |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 687706 |
| Konjugat | FITC |
| Verdünnung | Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | basic leucine zipper transcription factor, ATF-like, BATF1basic leucine zipper transcriptional factor ATF-like, B-ATFSFA2, B-cell-activating transcription factor, SFA-2activating transcription factor B, SF-HT-activated gene 2 protein |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | E. coli-derived recombinant human BATF , Met1-Pro125, Accession # Q16520 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?