Learn More
Julabo™ Adapter für Thermostate
Click to view available options
Größe:
G1 x 1/4 in.-Buchse auf Schlauchtülle mit 1/2 in. ID
M10 x 1 bis M16 x 1
M16 x 1 Buchse auf 2 x M16 x 1 Stecker
M16 x 1 Buchse auf M16 x 1 Buchse
M16 x 1 Buchse auf NPT 1/2 in.-Buchse
M16 x 1 Buchse auf NPT 1/2 in.-Stecker
M16 x 1 Buchse auf NPT 1/4 in.-Stecker
M16 x 1 Buchse auf NPT 3/8 in.-Stecker
M16 x 1 Buchse auf Röhrchen, 1/4 in.-Stecker
M16 x 1 Buchse auf Röhrchen, 3/8 in.-Stecker
M16 x 1 Stecker auf NPT 1/4 in.-Buchse
M16 x 1 Stecker/Stecker
M24 x 1/2 Buchse auf NPT 1/2 in.-Buchse
M24 x 1/2 Buchse auf NPT 3/8 in.-Stecker
M24 x 1/2 Stecker auf M24 x 1/2 Stecker
M24 x 1/2 in.-Buchse auf M16 x 1 Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CF30, CF31, CF40, CF41 Cryo-Compact Umwälzthermostat, EH beheizter Immersionszirkulator |
| Typ | Adapter |
| Material | Metall |
| Größe | M10 x 1 bis M16 x 1 |