Learn More
Julabo™ Adapter für Thermostate
Artikelnummer. 11954698
Change view
Click to view available options
Größe:
G1 x 1/4 in.-Buchse auf Schlauchtülle mit 1/2 in. ID
M10 x 1 bis M16 x 1
M16 x 1 Buchse auf 2 x M16 x 1 Stecker
M16 x 1 Buchse auf M16 x 1 Buchse
M16 x 1 Buchse auf NPT 1/2 in.-Buchse
M16 x 1 Buchse auf NPT 1/2 in.-Stecker
M16 x 1 Buchse auf NPT 1/4 in.-Stecker
M16 x 1 Buchse auf NPT 3/8 in.-Stecker
M16 x 1 Buchse auf Röhrchen, 1/4 in.-Stecker
M16 x 1 Buchse auf Röhrchen, 3/8 in.-Stecker
M16 x 1 Stecker auf NPT 1/4 in.-Buchse
M16 x 1 Stecker/Stecker
M24 x 1/2 Buchse auf NPT 1/2 in.-Buchse
M24 x 1/2 Buchse auf NPT 3/8 in.-Stecker
M24 x 1/2 Stecker auf M24 x 1/2 Stecker
M24 x 1/2 in.-Buchse auf M16 x 1 Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
11954698 M16 x 1 Buchse auf Röhrchen, 1/4 in.-Stecker 2 Stück
11974708 G1 x 1/4 in.-Buchse auf Schlauchtülle mit 1/2 in. ID 2 Stück
10318503 M10 x 1 bis M16 x 1 1 Stück
11964718 M16 x 1 Buchse auf 2 x M16 x 1 Stecker 1 Stück
11984688 M16 x 1 Buchse auf M16 x 1 Buchse 2 Stück
11954708 M16 x 1 Buchse auf NPT 1/2 in.-Buchse 2 Stück
11904708 M16 x 1 Buchse auf NPT 1/2 in.-Stecker 2 Stück
11917458 M16 x 1 Buchse auf NPT 3/8 in.-Stecker 2 Stück
10052822 M16 x 1 Stecker/Stecker 1 Stück
13460269 M24 x 1/2 in.-Buchse auf M16 x 1 Stecker 2 Stück
16255472 M24 x 1/2 Stecker auf M24 x 1/2 Stecker 1 Stück
11907458 M16 x 1 Buchse auf NPT 1/4 in.-Stecker 2 Stück
11944698 M16 x 1 Stecker auf NPT 1/4 in.-Buchse 2 Stück
11964698 M16 x 1 Buchse auf Röhrchen, 3/8 in.-Stecker 2 Stück
15224263 M24 x 1/2 Buchse auf NPT 1/2 in.-Buchse 2 Stück
15254263 M24 x 1/2 Buchse auf NPT 3/8 in.-Stecker 2 Stück
16 options
Artikelnummer. 11954698
Marke: Julabo™ 8890011
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) CF30, CF31, CF40, CF41 Cryo-Compact Thermostat, F25-HE Kühl-/Heiz-Umwälzthermostat
Typ Adapter
Größe M16 x 1 Buchse auf Röhrchen, 1/4 in.-Stecker