Learn More
Julabo™ Adapter für Thermostate
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Magnum 91, PRESTO™ A30, PRESTO™ A40, PRESTO™ A80, PRESTO™ W40 Temperaturregelungs-/Prozesssystem |
| Typ | Adapter |
| Größe | M24 x 1/2 Stecker auf M24 x 1/2 Stecker |