Learn More
HUBER Badbrücke
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
106 A, 108 A, 110 A
112 A, 118 A
208 B
Serie 212 B, 215 B, 220 B, 225 B
Serie K12, K15, K20, K25
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Badbrücke
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 106 A, 108 A, 110 A |
| Typ | Badbrücke |