Learn More
HUBER Badabdeckung
Artikelnummer. 10282835
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
11 l Variostat-Tank
22 l Variostat-Tank
Unical 700, CAL 1-4, Unical 1
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10282835
Marke: HUBER 6178
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Badabdeckungen, Zubehör für Huber Temperaturregler
Badabdeckung, isoliert beim Öffnen
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 11 l Variostat-Tank