Learn More
Bathocuproinsulfonat Dinatriumsalsalz Hydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354599
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11354599 250 mg 250 Milligramm
11445117 1 g 1 Gramm
11455117 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11354599 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22550.MD
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 52698-84-7 | C26H18N2Na2O6S2 | 564.54 g/mol
Used as a stain for proteins in polyacrylamide gels; for determination of iron and copper; and uric acid by automated proceduresBathocuproin sulfonate disodium salt hydrate is a mixture of isomers suitable for the determination of iron and copper. It is also used as a stain for proteins in polyacrylamide gels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Färbemittel für Proteine in Polyacrylamidgelen verwendet; zur Bestimmung von Eisen, Kupfer und Harnsäure durch automatisierte Verfahren. Bathocuproumin-Sulfonatdinatriumsalzhydrat ist eine Mischung aus Isomeren, die für die Bestimmung von Eisen und Kupfer geeignet ist. Wird auch als Färbemittel für Proteine in Polyacrylamidgelen verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Schwefelsäure, Natriummetall, Kaliummetall und Calciumcarbid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52698-84-7
Summenformel C26H18N2Na2O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 564.54
MDL-Nummer MFCD00149974
InChI-Schlüssel RNGKZLRAVYPLJC-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium bathocuproinedisulfonate, sodium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate, bathocuproinedisulfonic acid sodium salt, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline disulfonate, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline disulfonate disodium salt, dipotassium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate, disodium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate
PubChem CID 15678335
SMILES [Na+].[Na+].CC1=NC2=C(C=CC3=C2N=C(C)C(=C3C2=CC=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C2=CC=CC=C2)=C1S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Chemischer Name oder Material Bathocuproin sulfonate disodium salt hydrate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 250 mg
Beilstein 9033637
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
IUPAC-Name Dinatrium;2,9-Dimethyl-4,7-Diphenyl-1,10-Phenanthrolin-3,8-Disulfonat
Formelmasse 564.55 (Anhydrous)
Reinheit (%) 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.