Learn More
Bathocuproin, TRC
Artikelnummer. 30331419
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30331419 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30331419 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB1188501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bathocuproine
CAS 4733-39-5
Summenformel C26 H20 N2
Menge 1 g
Synonym 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline, 2,9-Dimethyl-4,7-diaphenyl-1,10-phenanthroline, 2,9-Dimethyl-4,7-diphenylphenanthroline, 4,7-Diphenyl-2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline, BCP, Bathocuproin, LT-E 304, NSC 89195
InChI-Formel InChI=1S/C26H20N2/c1-17-15-23(19-9-5-3-6-10-19)21-13-14-22-24(20-11-7-4-8-12-20)16-18(2)28-26(22)25(21)27-17/h3-16H,1-2H3
SMILES Cc1cc(c2ccccc2)c3ccc4c(cc(C)nc4c3n1)c5ccccc5
IUPAC-Name 2,9-Dimethyl-4,7-Diphenyl-1,10-Phenanthroplin
Molekulargewicht (g/mol) 360.45
Formelmasse 360.1626