Learn More
2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthrolindisulfonsäure Dinatriumsalz Hydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11956611 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11956611 25 g Glasflasche 25 Gramm
10684832 1 g Glasflasche 1 Gramm
10063993 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11956611 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 164060250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1255.00 €
    1037.65 € / 25 Gramm
    Sparen 217.35 €
    17% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bathocuproinedisulfonsäure, Dinatriumsalsalzhydrat, 97 %, 2NAO3S.xH2O, CAS-Nummer 98645-85-3
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1257642-74-2
Summenformel C26H18N2Na2O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 564.54
MDL-Nummer MFCD00149974
InChI-Schlüssel RNGKZLRAVYPLJC-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium bathocuproinedisulfonate, sodium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate, bathocuproinedisulfonic acid sodium salt, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline disulfonate, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline disulfonate disodium salt, dipotassium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate, disodium 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline-3,8-disulfonate
PubChem CID 15678335
IUPAC-Name Dinatrium;2,9-Dimethyl-4,7-Diphenyl-1,10-Phenanthrolin-3,8-Disulfonat
SMILES [Na+].[Na+].CC1=NC2=C(C=CC3=C2N=C(C)C(=C3C2=CC=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C2=CC=CC=C2)=C1S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bathocuproinedisulfonic acid, disodium salt hydrate
Schmelzpunkt 300.0°C
Prozentgehaltsbereich disulfonate) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water
Formelmasse 564.54
Reinheit (%) 97%