Learn More
Bathophenanthrolin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462397
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11462397 5 g 5 Gramm
11452397 1 g 1 Gramm
11472397 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462397 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14258.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1662-01-7 | C24H16N2 | 332.406 g/mol
Bathophenanthroline is widely used for determination of iron in serum and urine by colorimtetry. It acts as buffer layer to improve the efficiency of organic photovoltaic cells. It is very useful as a scavenger reagent, for the removal of traces of iron and copper from reagent solutions, which is used in the trace metal determination. Iron bathophenanthroline complex is involved as a redox mediating agent for imaging surface immobilized deoxyribonucleic acid (DNA) by using Scanning Electrochemical Microscopy (SECM).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bathophenanthroplin wird häufig für die Bestimmung von Eisen in Serum und Urin mittels Kolorimetrie verwendet. Es dient als Pufferschicht zur Verbesserung der Effizienz organischer Photovoltaik-Zellen. Es ist sehr nützlich als Spülreagenz für die Entfernung von Spuren von Eisen und Kupfer aus Reagenzienlösungen, die bei der Spurenmetallbestimmung verwendet werden. Der Eisen-Badophenanthropoinkomplex ist als Redox-Vermittler an der Bildgebung der oberflächenimmobilisierten Desoxyribonukleinsäure (DNA) mit Hilfe der Scanning Electrochemical Microscopy (SECM)-Methode beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln. Schwer löslich in säurehaltigen wässrigen Lösungen. Unlöslich in neutralen oder alkalischen Lösungen.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1662-01-7
Summenformel C24H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 332.406
MDL-Nummer MFCD00004976
InChI-Schlüssel DHDHJYNTEFLIHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym bathophenanthroline, 1,10-phenanthroline, 4,7-diphenyl, bphen, 1,10-bathophenanthroline, bathophenanthrolin, bathophenanthrolin german, unii-4a2b091f0g, 4,7-diphenyl-1,10-diazaphenanthrene, gnf-pf-4554, 4,7-diphenylpyridino 3,2-h quinoline
PubChem CID 72812
ChEBI CHEBI:77995
IUPAC-Name 4,7-Diphenyl-1,10-Phenanthroplin
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC4=C(C=CN=C4C3=NC=C2)C5=CC=CC=C5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bathophenanthroline
Schmelzpunkt 218°C to 222°C
Menge 5 g
Beilstein 261048
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents. Slightly soluble in acidic aqueous solutions. Insoluble in neutral or alkaline solutions.
Formelmasse 332.41
Reinheit (%) ≥98%