Learn More
Bathophenanthrolin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11414612 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11414612 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11414612 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219015701
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bathophenanthroline
CAS 1662-01-7
Summenformel C24H16N2
Menge 1 g
Synonym bathophenanthroline, 1,10-phenanthroline, 4,7-diphenyl, bphen, 1,10-bathophenanthroline, bathophenanthrolin, bathophenanthrolin german, unii-4a2b091f0g, 4,7-diphenyl-1,10-diazaphenanthrene, gnf-pf-4554, 4,7-diphenylpyridino 3,2-h quinoline
InChI-Schlüssel DHDHJYNTEFLIHY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC4=C(C=CN=C4C3=NC=C2)C5=CC=CC=C5
IUPAC-Name 4,7-Diphenyl-1,10-Phenanthroplin
Molekulargewicht (g/mol) 332.406
PubChem CID 72812
ChEBI CHEBI:77995
Formelmasse 332.41
Physikalische Form Fest