Learn More
Dräger™ Batterie/Ladezubehör - Ladegerät, international verwendbar
Artikelnummer. 15666544
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Einzelnes Ladegerät
Stromversorgung
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
15666544 Einzelnes Ladegerät 1 Stück
10312859 Stromversorgung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15666544 Lieferant Dräger™ Lieferanten-Nr. 8316994
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 15,24 x 15,24 x 15,24cm (6 x 6 x 6 in.)
Typ Einzelnes Ladegerät
Höhe (angloamerikanisch) 6 in.
Höhe (metrisch) 15,24 cm
Länge (angloamerikanisch) 6 in.
Länge (metrisch) 15,24 cm
Spannung 100/240VAC
Breite (angloamerikanisch) 6 in.
Breite (metrisch) 15,24 cm