Learn More
Cole-Parmer™ Batteriebetriebener Magnetrührer
Artikelnummer. 12540688 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
2,5 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
12540688 2,5 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12540688 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 0480401
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nehmen Sie diesen kompakten, batteriebetriebenen Magnetrührer überall dort mit, wo Sie kräftiges Probenrühren benötigen. Ideal zur Analyse vor Ort.
  • Batteriebetriebener Magnetrührer
  • Stufenlose Drehzahlregelung bis 700 U/min
  • Geeignet für den Einsatz in Inkubatoren, Abzugshauben oder Handschuhboxen
  • Verwenden Sie es im Labor und vermeiden Sie den Bedarf an umständlichen Verlängerungskabeln
  • Verfügt über stufenlosen Drehzahlregler, korrosionsbeständiges epoxidbeschichtetes Metallgehäuse, rutschfeste Gummioberplatte und vier Gummifüße.
Specifications
Geschwindigkeit 200 bis 1.200 U/min
Rührpositionen 1
Fassungsvermögen 2,5 l
Abmessungen (L x B x H) 9,53 x 9,53 x 9,53 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3,75 in.
Höhe (metrisch) 9,53 cm
Länge (angloamerikanisch) 3,75 in.
Länge (metrisch) 9,53 cm
Länge obere Platte (angloamerikanisch) 3,75 in.
Länge obere Platte (metrisch) 9,53 cm
Breite obere Platte (angloamerikanisch) 3,75 in.
Breite obere Platte (metrisch) 9,53 cm
Material Korrosionsbeständiges epoxidbeschichtetes Metallgehäuse
Modell Cole-Parmer Batterie-betriebener Magnetrührer
Typ Magnetrührer