Learn More
Asecos™ BATTERY STORE Lagerschrank ION-CLASSIC-90
Artikelnummer. 16379406 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Anzahl Türen:
1
2
Anzahl Einschübe:
3
4
5
6
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Verwendung in Innenräumen
Artikelnummer. 16379406
Marke: Asecos™ 3725404737258
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Nur für Verwendung in Innenräumen
Sichere passive Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus
  • Sicherheitslagerschrank Typ 90
  • Hochschrank mit selbstschließenden Flügeltüren
  • Mit Zylinderschloss und Schließzustandsanzeige
  • Integrierte Einstellhilfen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Integrierte Luftkanäle (DN 75), bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem; Drehrad im Abluftgitter zur Indikation einer ausreichenden technischen Belüftung
  • Außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für verbesserten Korrosionsschutz; kratz- und stoßfeste Oberfläche; leicht zu reinigen
  • Integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Bodenabdeckung
  • Feuerbeständig bis 90 Minuten
  • Typentest gemäß EN 14470-1
  • CE-konform
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Feuerbeständigkeit von 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, CE-konform
Abmessungen (T x B x H) innen 522 x 1050 x 1647 mm
Abmessungen (T x B x H) 615 x 1193 x 2224 mm
Ausführung der Tür Flügel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichere passive Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus
Enthält Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
Modell IO90.195.120.K1.WDC
Anzahl Türen 2
Anzahl Einschübe 3
Einschubtyp Gitterrost
Oberflächenbeschichtung pulverbeschichtet struktur
Farbe Anthrazitgrau, Enzianblau
Material Stahlblech
Produkttyp Lagerschrank