Learn More
Asecos™ BATTERY STORE Lagerschrank ION-CLASSIC-90
Artikelnummer. 16399406 Alle ansehen Asecos Produkte
Change view
Click to view available options
Anzahl Türen:
1
2
Anzahl Einschübe:
3
4
5
6
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Türen Anzahl Einschübe unitSize
16399406 2 5 1 Stück
16359426 1 3 1 Stück
16369426 1 4 1 Stück
16379426 1 5 1 Stück
16389426 1 6 1 Stück
16379406 2 3 1 Stück
16389406 2 4 1 Stück
16309416 2 6 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Nur für Verwendung in Innenräumen
Artikelnummer. 16399406 Lieferant Asecos™ Lieferanten-Nr. 3725404737265
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Nur für Verwendung in Innenräumen
Sichere passive Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus
  • Sicherheitslagerschrank Typ 90
  • Hochschrank mit selbstschließenden Flügeltüren
  • Mit Zylinderschloss und Schließzustandsanzeige
  • Integrierte Einstellhilfen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Integrierte Luftkanäle (DN 75), bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem; Drehrad im Abluftgitter zur Indikation einer ausreichenden technischen Belüftung
  • Außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für verbesserten Korrosionsschutz; kratz- und stoßfeste Oberfläche; leicht zu reinigen
  • Integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Bodenabdeckung
  • Feuerbeständig bis 90 Minuten
  • Typentest gemäß EN 14470-1
  • CE-konform
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Feuerbeständigkeit von 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, CE-konform
Abmessungen (T x B x H) innen 522 x 1050 x 1647 mm
Abmessungen (T x B x H) 615 x 1193 x 2224 mm
Ausführung der Tür Flügel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichere passive Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus
Enthält Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
Modell IO90.195.120.K1.WDC
Anzahl Türen 2
Anzahl Einschübe 5
Einschubtyp Gitterrost
Oberflächenbeschichtung pulverbeschichtet struktur
Farbe Anthrazitgrau, Enzianblau
Material Stahlblech
Produkttyp Lagerschrank