Learn More
MedChemExpress Bax inhibitor peptide V5
Artikelnummer. 16421808
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16421808 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16421808 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYP0081
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Bax inhibitor peptide V5 (BIP-V5) is a Bax-mediated apoptosis inhibitor, used for cancer treatment.
Spezifikation
Reinheit 98.12%
CAS 579492-81-2
Inhalt und Lagerung Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Molekulargewicht 586.79 g/mol
Produkttyp Reference compound
Menge 5 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit DMSO : ≥ 100 mg/mL (170.42 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (170.42 mM∣Need ultrasonic)
Synonym BIP-V5∣ BAX Inhibiting Peptide V5