Learn More
Bollé Safety Baxter Schutzbrille
Artikelnummer. p-7161059 Alle ansehen Bollé Safety Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Linsenfärbung:
CSP
Rauch
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsenfärbung Packungsgröße
15891735 Rauch 1 Stück
15881735 CSP 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15891735 Lieferant Bollé Safety Lieferanten-Nr. BAXPSF
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rundumrahmen, wasserfester Schaum und verstellbarer Riemen sorgen für Komfort und bieten Schutz vor Sprays, Feststoffen, Flüssigkeiten und Staub.
  • Umlaufender Rahmen
  • Wasserfester Schaum
  • Ausgeklügeltes System zum Befestigen des Bands
  • Zum Schutz vor Sprays, Feststoffen, Flüssigkeiten und Staub
  • Baxter Sicherheitsbrillen sind mit einer Vielzahl von zertifizierten Eigenschaften erhältlich, u. a. folgende (siehe Spezifikationen pro Modell):
    • EN 166: Die Mindestgarantie der Schutzbrille deckt alltägliche Risiken wie das Fallenlassen auf den Boden sowie Materialalterung durch Licht, Hitze oder Korrosion usw. ab.
    • EN 170, Strahlenrisiken - UV-Schutz: Der Schutz filtert ultraviolette Strahlung. Diese Art von Schutz wird besonders bei Aktivitäten empfohlen, bei denen die Quelle der ultravioletten Strahlung überwiegt, wie Quecksilberdampflampen, Actinika oder Germizide. Anwendungsebenen: 2-1.2, 2C-1.2 Linsenfarbe: Klar, blau, gelb oder grün. Das Hinzufügen des Codes ‚C‘ weist auf eine gute Farberkennung durch den Halter hin.
    • EN 172, Sonnenstrahlungsrisiken: Filterschutz für industrielle Sonnenstrahlung. Empfohlen für Arbeiten im Freien, EN172-Norm garantiert Schutz von 99.99 % vor ultravioletter Sonnenstrahlung. Anwendungsebenen: 5-3.1 (polarisiert) 5-2 (Dämmerung), 5-1.4 (ESP oder CSP), 5/1.1-1.4 (Kontrast), 5-2.5 und 5 bis 4.1 (Rauch) Linsenfarbe: Abhängig von der Linsentechnologie.
    • Chemisches Risiko 3: Chemischer Schutz gegen Flüssigkeitstropfen oder -spritzer. Brille, angepasste Brille mit Tragegurt oder Gesichtsschutz obligatorisch.
    • Chemisches Risiko 4: Chemischer Schutz gegen große Staubpartikel > 5 Mikrometer. Schutzbrille obligatorisch.
    • Chemisches Risiko 5: Chemischer Schutz vor Gas- und Feinstaubpartikeln < 5 Mikrometer (versiegelte Schutzbrille obligatorisch).
    • Mechanische Risiken B – Mittelstarke Krafteinwirkung: Mittelstarke Krafteinwirkung, widersteht 6 mm, 0.86 g Kugel bei 120 m/s
    • Mechanische Risiken F – Geringe Stoßenergie: Niedriger Energieeinfluss, widersteht einer 6 mm-Kugel mit 0.86 g bei 45 m/s
    • Mechanische Risiken T – Partikel mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen: Der Buchstabe T unmittelbar nach dem Symbol für die mechanische Festigkeit erlaubt die Verwendung von Partikeln mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen.
    • Beständigkeit gegen Oberflächenschäden durch Feinpartikel K (EN166-Option): Die Anti-Kratz-Beschichtung K bietet eine verbesserte kratzzertifizierte Beschichtung.
    • Beständigkeit gegen Beschlagen N (EN166-Option): Die Antifog-Beschichtung N ist eine zertifizierte Antibeschlagbehandlung.
    • CSP-Beschichtung: Diese innovative Beschichtung ist eine effektive Lösung für alle Aktivitäten mit wechselndem hellem und schwachem Licht und eignet sich auch für Umgebungen mit extrem heißen und kalten Temperaturen.
    • Platinum™ Beschichtung: Die neue exklusive kratz- und beschlagbeständige Beschichtung garantiert noch mehr Sicherheit, Zuverlässigkeit und Komfort. Waschbar (Wasser und Seife), diese auf beiden Seiten des Objektivs aufgebrachte permanente Beschichtung ist sehr kratzfest und verzögert dauerhaft das Auftreten von Beschlagen.
    • Optische Klasse: Klasse 1, Dauerbelastung, dauerhaft getragen.
    • CE, Europäische Norm Rahmen markiert, um die Einhaltung der CE-Norm zu kennzeichnen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN166, EN170, EN172/5-1.4, chemisches Risiko 3/4/5, mechanisches Risiko B/F/T, kratzfest K, beschlagfrei N, optische Klasse 1, CE
Objektivtyp Chemikalienbeständig
Linsenbeschichtung Kratzfest, Beschlagfrei, Stoßfest, UV-behandelt
Beschreibung Modell BAXPSF
Linsenfärbung Rauch
Produkttyp Schutzbrillen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Außen, Schutz, Dauerverschleiß
Enthält Verstellbarer Nylonriemen, wasserfester Schaumstoff
Anzahl pro Karton 240/Karton
Anzahl pro Packung 1/Beutel, 10/Packung
Gewicht (metrisch) 49 g
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Polycarbonat
UV-Schutz EN170, EN172/5-3.1