Learn More
BAY-678, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494458
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16494458 10 mg -
16463096 25 mg 25 Milligramm
16437187 5 mg 5 Milligramm
16430777 50 mg -
16415346 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16494458 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY111457A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress BAY-678 is an orally bioavailable, highly potent, selective and cell-permeable inhibitor of human neutrophil elastase (HNE), with an IC50 of 20 nM. BAY-678 is also nominated as a chemical probe to the public via the Structural Genomics Consortium (SGC).
BAY-678 is an orally bioavailable, highly potent, selective and cell-permeable inhibitor of human neutrophil elastase (HNE), with an IC50 of 20 nM. BAY-678 is also nominated as a chemical probe to the public via the Structural Genomics Consortium (SGC).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BAY-678
Physikalische Form Solid
CAS 675103-36-3
Farbe Yellow
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H15F3N4O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (249.78 mM) ∣Ethanol : ≥ 4.76 mg/mL (11.89 mM)
SMILES N#CC1=NC=C([C@H](C(C(C)=O)=C(C)N2C3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)NC2=O)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 400.35
Formelmasse 400.35
Reinheit (%) 99.24%
Güte Research