Learn More
RETSCH Backenbrecher, Modell BB 100
Artikelnummer. 10399461 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Manganstahl, Edelstahl
Stahl
Wolframkarbid
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50 Hz
400 V, 50 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Material Elektrische Anforderungen unitSize
10399461 Manganstahl, Edelstahl 230 V, 50 Hz 1 Stück
10476611 Edelstahl 230 V, 50 Hz 1 Stück
10150961 Manganstahl, Edelstahl 400 V, 50 Hz 1 Stück
10229211 Edelstahl 400 V, 50 Hz 1 Stück
10681012 Stahl 400 V, 50 Hz 1 Stück
10534872 Stahl 230 V, 50 Hz 1 Stück
10486611 Wolframkarbid 230 V, 50 Hz 1 Stück
10671012 Wolframkarbid 400 V, 50 Hz 1 Stück
11964202 Wolframkarbid 400 V, 50 Hz 1 Stück
9 options
Artikelnummer. 10399461
Marke: RETSCH 20.052.0003
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für schnelles, effektives Zerkleinern und Vorzerkleinern von mittelharten, harten, spröden und zähen Materialien. Retsch™ BB Backenbrecher Modell 100 sind ideal für die Probenvorbereitung in Labors und Industrieanlagen geeignet.
  • Ausgezeichnete Zerstoßleistung
  • Breites Spektrum an Materialien für kontaminationsfreies Schleifen
  • Verschleißkompensation mit Nullpunkteinstellung
  • Einstellung mit kontinuierlicher Spaltbreite
  • Überlastschutz
  • Einfülltrichter ohne Rückprall mit Schnellverschluss
  • Bremsmotor mit Sicherheitsschalter
  • Leicht zu reinigende Zerstoßkammer
  • Kontinuierliches Schleifen
  • Anschluss für Staubabsaugung
Spezifikation
Produkttyp Backenbrecher
Abmessungen (L x B x H) 800 x 320 x 960 mm
Displaytyp Analog
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Vorpressen harter, spröder Produkte mit einem Härtegrad von >3 auf der Mohs' Skala
Höhe (metrisch) 960 mm
Hertz 50 Hz
IP-Schutzart IP 54
Länge (metrisch) 800 mm
Material Manganstahl, Edelstahl
Modell BB. 100
Phase 1-Phasenmotor/3-Phasenmotor
Spannung 230 V
Watt 750 W
Breite (metrisch) 320 mm