Learn More
RETSCH Backenbrecher, Modell BB 200
Artikelnummer. 11984202 Alle ansehen Retsch Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
BB 200
BB 200 Version für Integration
Material:
Edelstahl
Manganstahl, Edelstahl
Stahl 1.1750, Stahl 1.0344
Wolframkarbid
Wolframkarbid, Edelstahl
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50 Hz
3/N∼400 V, 50 Hz
3∼400 V, 50 Hz
Spannungswerte auf Anfrage
Packungsgröße:
1 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Material Elektrische Anforderungen Packungsgröße
11984202 BB 200 Wolframkarbid 3∼400 V, 50 Hz 1 Stück
10238551 BB 200 Manganstahl, Edelstahl 230 V, 50 Hz 1 Stück
10598541 BB 200 Manganstahl, Edelstahl 3/N∼400 V, 50 Hz 1 Stück
10340182 BB 200 Version für Integration Manganstahl, Edelstahl Spannungswerte auf Anfrage -
10487581 BB 200 Edelstahl 230 V, 50 Hz 1 Stück
10268491 BB 200 Edelstahl 3/N∼400 V, 50 Hz 1 Stück
10400022 BB 200 Version für Integration Edelstahl Spannungswerte auf Anfrage 1 Stück
10781613 BB 200 Stahl 1.1750, Stahl 1.0344 230 V, 50 Hz 1 Stück
10638751 BB 200 Stahl 1.1750, Stahl 1.0344 3/N∼400 V, 50 Hz -
10678931 BB 200 Version für Integration Wolframkarbid, Edelstahl Spannungswerte auf Anfrage 1 Stück
11974202 BB 200 Wolframkarbid 3/N∼400 V, 50 Hz 1 Stück
10360522 BB 200 Wolframkarbid, Edelstahl 3/N∼400 V, 50 Hz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11984202 Lieferant RETSCH Lieferanten-Nr. 20.059.0001
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Spezifikation
Produkttyp Backenbrecher
Zertifizierung/Konformität CE-zertifiziert
Beschreibung Backenbrecher, 1.160 x 450 x 900 mm (H x B x T), Wolframcarbid/Wolframcarbid, 90 x 90 mm Backenbreite, Modell BB 200, 3∼ 400 V, 50 Hz, 1,5 kW Antriebsleistung, 1-Phasen-/3-Phasen-Stromanschluss, 5 l Einfülltrichter-Kapazität, IP 54, <90 mm Aufgabegröße, <2 mm Endfeinheit, zum Zerkleinern von Halbleitermaterialien
Abmessungen (L x B x H) 900 x 450 x 1160 mm
Elektrische Anforderungen 3∼400 V, 50 Hz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Mahlen von Halbleitermaterialien
Höhe (metrisch) 1160 mm
Hertz 50 Hz
IP-Schutzart IP 54
Länge (metrisch) 900 mm
Material Wolframkarbid
Modell BB 200
Phase 1-phasig/3-phasig
Spannung 400 V
Breite (metrisch) 450 mm