Learn More
RETSCH Backenbrecher, Modell BB 50
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Manganstahl, Edelstahl
Stahl
Wolframkarbid
Zirkonoxid
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Leistungsstarke Größenreduzierung durch 1.1 kW-Industrieantrieb
- Kompaktes Tischgerät
- Entfernbare Backen für einfache Reinigung
- Die einstellbare Drehzahl ermöglicht die Anpassung an die Probeneigenschaften.
- Verschleißkompensation mit Nullpunkteinstellung
- Praktische Bedientastatur mit Digitalanzeige
- Speicher für die Einstellung der Spaltbreite
- Breites Spektrum an Materialien für kontaminationsfreies Schleifen
- Großer zurückklappbarer Trichter
- Automatische Verschleißmeldung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Backenbrecher |
| Zertifizierung/Konformität | CE-zertifiziert |
| Abmessungen (L x B x H) | 560 x 420 x 460 mm |
| Elektrische Anforderungen | 200/240 V, 50/60 Hz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal geeignet für das Zerkleinern kleiner Probenmengen mit großen Zufuhrgrößen, sanft und verlustfrei |
| Höhe (metrisch) | 460 mm |
| Hertz | 50/60 Hz |
| IP-Schutzart | IP20 (IP00 an belüfteten Einschüben) |
| Länge (metrisch) | 560 mm |
| Material | Zirkonoxid |
| Mehr anzeigen |