Learn More
RETSCH Backenbrecher, Modell BB 50
Artikelnummer. 15135543 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Manganstahl, Edelstahl
Stahl
Wolframkarbid
Zirkonoxid
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15135543
Marke: RETSCH 20.062.0005
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für schnelles, effektives Zerkleinern und Vorzerkleinern von mittelharten, harten, spröden und zähen Materialien. Retsch™ BB 300 Modell Jaw Crusher ist ideal für die Probenvorbereitung im Labor.
  • Leistungsstarke Größenreduzierung durch 1.1 kW-Industrieantrieb
  • Kompaktes Tischgerät
  • Entfernbare Backen für einfache Reinigung
  • Die einstellbare Drehzahl ermöglicht die Anpassung an die Probeneigenschaften.
  • Verschleißkompensation mit Nullpunkteinstellung
  • Praktische Bedientastatur mit Digitalanzeige
  • Speicher für die Einstellung der Spaltbreite
  • Breites Spektrum an Materialien für kontaminationsfreies Schleifen
  • Großer zurückklappbarer Trichter
  • Automatische Verschleißmeldung
Spezifikation
Produkttyp Backenbrecher
Zertifizierung/Konformität CE-zertifiziert
Abmessungen (L x B x H) 560 x 420 x 460 mm
Elektrische Anforderungen 200/240 V, 50/60 Hz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal geeignet für das Zerkleinern kleiner Probenmengen mit großen Zufuhrgrößen, sanft und verlustfrei
Höhe (metrisch) 460 mm
Hertz 50/60 Hz
IP-Schutzart IP20 (IP00 an belüfteten Einschüben)
Länge (metrisch) 560 mm
Material Stahl
Modell BB. 50
Phase 3-Phasenmotor
Spannung 200/240 V
Breite (metrisch) 420 mm