Learn More
BD BBL™ Gram‘sche Färbesets
Artikelnummer. p-103071
Change view
Click to view available options
Typ:
Gram-Färbeset (stabilisiert)
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Artikelnummer. Typ unitSize
11748213 Gram-Färbeset (stabilisiert) 1 Kilogramm
1 options
Artikelnummer. 11748213
Marke: BD 212539
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
Jeweils eine 250 ml-Flasche Gram-Kristallviolett, Iodin, Gram-Entfärbelösung und Gram-Sarafin
Zum Einfärben von Mikroorganismen aus Kulturen oder Spezies nach dem Gram-Differentialfärbungsverfahren
  • Komplette Färbe-Kits bereiten weniger Schwierigkeiten als sonst bei Gram-Färbungen üblich
  • Bruchfeste Färbelösungsflasche mit aufklappbarer Verschlusskappe für problemlose Regulierung der Ausgießmenge, wodurch Flecken und Verschüttungen vermieden werden können; Schnelle Erkennung der Reagenzien anhand farbkodierter Etiketten
  • Stabilisierte Jod-Lösung muss nicht gemischt werden und ist lange haltbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Gram-Färbeset (stabilisiert)
Menge 1 Kit
Zertifizierung/Konformität CE
Enthält 250 ml Gram-Kristallviolett, 250 ml Jod, 250 ml Gram-Entfärber und 250 ml Gram-Safranin
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Einfärben von Mikroorganismen aus Kulturen oder Spezies nach der Gram-Differenzialmethode
Färbemitteltyp Gram-Färbelösung
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gram Stain Set w/Stabilized Iodine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: isopropanol, acetone, ethanol, methanol,isopropanol, ethanol, methanol, C.I. Basic Violet 3, Polyvi