Learn More
Brady™ BBP™ Vorgedruckte Right-To-Know-Chemikalienetiketten mit NFPA-Gefahrendiamanten
Click to view available options
Dimensions (LxW):
57,2 x 57,2 mm (2,25 x 2,25 in.)
82,50 x 29 mm
Anzeigetext:
NFPA-Diamant mit NFR-Kennzeichnung
Nur NFPA-Diamant
Menge:
300/Packung
365/Packung
Packungsgröße:
1 BX
Beschreibung
- Vinylfolie mit Permanentkleber für den Innen- und Außenbereich
- Material widersteht Feuchtigkeit, Chemikalien und Handhabung
- In verschiedenen Größen und Formaten erhältlich
- Betriebstemperatur: -40° bis +82 °C (-40° bis +180 °F)
- Anwendungstemperatur: 18 bis 82 °C (0 bis 180 °F)
- Haltbarkeit im Außenbereich: 8 bis 10 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RoHS 2002/95/EC |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent, Druckempfindlich |
| Farbe | Rot, Gelb, Blau, Weiß |
| Format | Etikett |
| Material | Vinyl |
| Anzeigetext | Nur NFPA-Diamant |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die schnelle Erstellung von NFPA- und Farbbalkenetiketten ermöglicht der Drucker die Herstellung von 5-farbigen Etiketten für Chemikalien in nur einem Druckschritt; das Material ist für den Innen- und Außeneinsatz geeignet und ist widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und mechanische Beanspruchung. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker |
| Glanz | 60 bis 50 Gardner-Einheiten |
| Lebensdauer | 8 bis 10 Jahre |
| Show More |