Learn More
Brady™ BBP™ Vorgedruckte Right-To-Know-Chemikalienetiketten mit NFPA-Gefahrendiamanten mit Textfeldern
Artikelnummer. 11717174
Click to view available options
Dimensions (LxW):
101 x 101 mm (4 x 4 in.)
101,60 x 57 mm (4 x 2,25 in.)
159 x 101 mm (6,25 x 4 in.)
57 x 57 mm (2,25 x 2,25 in.)
Menge:
170/Packung
240/Packung
365/Packung
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. 11717174
Marke: Brady™ 142037
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht den Druck von fünffarbigen Chemieetiketten in einem einzigen Durchlauf
  • Vinylfolie mit Permanentkleber für den Innen- und Außenbereich
  • Material widersteht Feuchtigkeit, Chemikalien und Handhabung
  • In verschiedenen Größen und Formaten erhältlich
  • Betriebstemperatur: -40° bis +82 °C (-40° bis +180 °F)
  • Anwendungstemperatur: 18 bis 82 °C (0 bis 180 °F)
  • Haltbarkeit im Außenbereich: 8 bis 10 Jahre
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS 2002/95/EC
Beschreibung Vorgedruckte „Right-To-Know“-Chemikalienetiketten für BBP3x Drucker
Klebstofftyp Acryl, Permanent, Druckempfindlich
Farbe Rot, Gelb, Blau, Weiß
Ausführung Glanz
Format Etikett
Material Vinyl
Anzeigetext NFPA-Diamant mit Textbereich
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die schnelle Erstellung von NFPA- und Farbbalkenetiketten ermöglicht der Drucker die Herstellung von 5-farbigen Etiketten für Chemikalien in nur einem Druckschritt; das Material ist für den Innen- und Außeneinsatz geeignet und ist widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und mechanische Beanspruchung.
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker
Glanz 60 bis 50 Gardner-Einheiten
Etiketten pro Zeile 1
Lebensdauer 8 bis 10 Jahre
Menge 170/Packung
Größe (angloamerikanisch) 4 in. x 6,25 in. (0,9525 cm x 4,572 cm) H x B
Größe (metrisch) 101,6 mm H x 158,8 mm B
Softwaretyp Brady Arbeitsstation, MarkWare
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis 180 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +82 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 159 x 101 mm (6,25 x 4 in.)
Breite (angloamerikanisch) 6 in.
Breite (metrisch) 101 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4 in.
Höhe (metrisch) 101,60 mm
Alternate Part Number B30-263-595-NFPA