Learn More
Brady™ BBP™ Vorgedruckte Right-To-Know-Chemikalienetiketten mit NFPA-Gefahrendiamanten mit Textfeldern
Artikelnummer. 11737264
Click to view available options
Dimensions (LxW):
101 x 101 mm (4 x 4 in.)
101,60 x 57 mm (4 x 2,25 in.)
159 x 101 mm (6,25 x 4 in.)
57 x 57 mm (2,25 x 2,25 in.)
Menge:
170/Packung
240/Packung
365/Packung
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. 11737264
Marke: Brady™ 142038
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ermöglicht den Druck von fünffarbigen Chemieetiketten in einem einzigen Durchlauf
  • Vinylfolie mit Permanentkleber für den Innen- und Außenbereich
  • Material widersteht Feuchtigkeit, Chemikalien und Handhabung
  • In verschiedenen Größen und Formaten erhältlich
  • Betriebstemperatur: -40° bis +82 °C (-40° bis +180 °F)
  • Anwendungstemperatur: 18 bis 82 °C (0 bis 180 °F)
  • Haltbarkeit im Außenbereich: 8 bis 10 Jahre
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS 2002/95/EC
Beschreibung Vorgedruckte „Right-To-Know“-Chemikalienetiketten für BBP3x Drucker
Klebstofftyp Acryl, Permanent, Druckempfindlich
Farbe Rot, Gelb, Blau, Weiß
Ausführung Glanz
Format Etikett
Material Vinyl
Anzeigetext NFPA-Diamant mit Textbereich
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die schnelle Erstellung von NFPA- und Farbbalkenetiketten ermöglicht der Drucker die Herstellung von 5-farbigen Etiketten für Chemikalien in nur einem Druckschritt; das Material ist für den Innen- und Außeneinsatz geeignet und ist widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und mechanische Beanspruchung.
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker
Glanz 60 bis 50 Gardner-Einheiten
Etiketten pro Zeile 1
Lebensdauer 8 bis 10 Jahre
Menge 240/Packung
Größe (angloamerikanisch) 4 in. H x 4 in. W
Größe (metrisch) 101.6 mm H x 101.6 mm W
Softwaretyp Brady Arbeitsstation, LabelMark, MarkWare
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis 180 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +82 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 101 x 101 mm (4 x 4 in.)
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (metrisch) 101 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4 in.
Höhe (metrisch) 101,60 mm