Learn More
Brady™ BBP12 Etikettendrucker 300 dpi
Artikelnummer. 30242819 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
Abwickler
Schneider und Abwickler
Alternate Part Number:
BBP12-EU-U-BWS
BBP12-EU-U-C-BWS
Packungsgröße:
1 Set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Alternate Part Number Packungsgröße
30242819 Abwickler BBP12-EU-U-BWS 1 Set
30242831 Schneider und Abwickler BBP12-EU-U-C-BWS 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30242819 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 322905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    877.00 €
    776.45 € / 1 Sets
    Sparen 100.55 €
    11% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der™ Etikettendrucker BBP 12 vereint hohe Leistung in einem kompakten Gerät: Er bietet schnelles Drucken, eine breite Palette an Etikettieroptionen und ein einfaches, benutzerfreundliches Design.
  • Mit™ BBP 12 können Sie alle gängigen Etikettentypen mit nur einer Maschine drucken, was Kosten spart, Ausfallzeiten reduziert und Ihre Etikettierung vereinfacht.
  • Über 800 verschiedene Etikettenarten, darunter Rollenetiketten mit externer Zuführung und kundenspezifische Etiketten, für allgemeine Kennzeichnung, Kabelmarkierung, Anlagenverfolgung und mehr
  • Spezielle Farbbänder und Medienrollen mit kleinem Kerndurchmesser ermöglichen eine rasche Installation und einen schnellen Materialwechsel
  • Durch die Zentrierung der Farbband-Spindel werden Falten im Farbband praktisch vermieden
  • Die kompakte Größe sorgt dafür, dass an Ihrem Arbeitsplatz oder auf Ihrem Tisch Ordnung herrscht
  • Schiffe mit einer Lizenz für die Brady Arbeitsplatz-Suite Ihrer Wahl: Produkt- und Kabelkennzeichnung, Sicherheits- und Anlagenkennzeichnung oder Laborkennzeichnung, die die einfache Erstellung einer breiten Palette von Etiketten und Schildern ermöglicht.
Spezifikation
Produkttyp Drucker-Kit
Farbe Blau, Grau
Displaytyp LCD-Farb-Touchscreen
Material Kunststoff
Print Technology Thermotransfer
Länge (angloamerikanisch) 10,21 in.
Breite (angloamerikanisch) 7,99 in.
Länge (metrisch) 259.33 mm
Breite (metrisch) 202.95 mm
Höhe (angloamerikanisch) 7,5 in.
Höhe (metrisch) 190.50 mm
Abmessungen (L x B) 259.33 x 202.95 x 190.50 mm
Farbfunktion Einfarbig
Displaymaße 58.42 mm
Enthält Abwickler
Sprachen Deutsch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Holländisch
Hauptspeicher 128 MB Flash-Speicher, 64 MB SDRAM, SD-Flash-Speicherkarte bis zu 32 GB
Modell BBP12-EU-U-BWS
Druckgeschwindigkeit 101,60 mm/s
Auflösung 300 dpi
Softwaretyp Brady Workstation, Windows
Anschlusstypen Ethernet, seriell, USB
Betriebssystem Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ 10
Gewicht (angloamerikanisch) 5.07 lb.
Gewicht (metrisch) 2.3 kg
Zertifizierung/Konformität UL, cUL, CE, RoHS, EAC
Gewährleistung 1 Jahr
Kennwerte der Stromversorgung Netzteil
Spannung 110/240 V
Keyboard Type Keine
Alternate Part Number BBP12-EU-U-BWS
Steckertyp EU