Learn More
Brady™ BBP12 Etikettendrucker-Kit EU mit Rollenhalter und der Workstation LAB Suite
Artikelnummer. 16873833
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16873833
Marke: Brady™ 306866
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Kit enthält den BBP12-Etikettendrucker, den Rollenhalter und die Workstation-Software-Suite Laborkennzeichnung, damit Sie sofort mit der Erstellung professioneller Etiketten beginnen können.
Der Brady™ BBP™12 bietet Ihnen die Flexibilität, alle grundlegenden Etikettentypen mit einer Maschine zu drucken, wodurch Kosten gespart, Ausfallzeiten reduziert und die Beschriftung vereinfacht wird.
  • Über 800 verschiedene Etiketten, einschließlich Großrollen mit externer Zuführung und kundenspezifischen Teilen
  • Spezielle Farbbänder und Medienrollen mit kleinem Kerndurchmesser ermöglichen eine rasche Installation und einen schnellen Materialwechsel
  • Durch die Zentrierung der Farbband-Spindel werden Falten im Farbband praktisch vermieden
  • Die kompakte Größe sorgt dafür, dass an Ihrem Arbeitsplatz oder auf Ihrem Tisch Ordnung herrscht
  • Im Lieferumfang sind ein Rollenhalter und die Brady™ Workstation LAB Suite enthalten
Spezifikation
Displaytyp Farbiger LCD-Bildschirm
Print Technology Thermotransfer
Breite (angloamerikanisch) 8 in.
Breite (metrisch) 203 mm
Höhe (angloamerikanisch) 7,5 in.
Höhe (metrisch) 191 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 10 in.
Tiefe (metrisch) 259 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Sterilität Unsteril
Farbfunktion Monochrom
Enthält BBP12-Drucker, Rollenhalter, USB-Kabel, EU-Netzkabel, Produkt-CD, Kurzanleitung, Brady™ Workstation-Suite für die Laborkennzeichnung
Sprachen Tschechisch, Holländisch, Deutsch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Kasachisch, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch
Hauptspeicher 128 MB (Flash), 64 MB (SDB), SD-Flash-Speicherkarte bis zu 32 GB
Modell BBP12.
Druckgeschwindigkeit 101,6 mm/s
Auflösung 300 dpi
Anschlusstypen Ethernet, seriell, USB
Betriebssystem Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ 10
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 5,1 lb.
Gewicht (metrisch) 2,3 kg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Etiketten für die Gesundheitsversorgung und für Krankenhäuser, Laborbeschriftung
Gewährleistung 1 Jahr
Spannung 110/240 V
Alternate Part Number BBP12-EU-U-LABS