Learn More
Brady™ BBP31 Hi-Performance Klebebänder aus Polyester – Violett
Artikelnummer. 11786425
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch) Band:
0.5 Zoll
1.125 Zoll
2,25 in.
4 Zoll
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. 11786425
Marke: Brady™ 117971
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Beschriftung von glatten Oberflächen und Flächen aus Edelstahl. Brady™ BBP31 Hi-Performance Polyesterbänder aus Polyester B-569 eignen sich optimal für die Anwendung auf sehr glatten Oberflächen oder starren Platten.
  • Zur Anwendung auf sehr glatten Oberflächen
  • Ideal für die Anwendung auf starren Platten
Spezifikation
Beschreibung Kompatible Oberfläche: Glatt
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Violett
Ausführung Glanz
Format Kartusche
Material Polyester (B-569)
Produkttyp BBP31 Polyesterband mit hoher Leistungsfähigkeit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Markierung von Edelstahlrohren
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37 Drucker
Etiketten pro Zeile 1
Menge Je 1
Softwaretyp Brady Arbeitsstation, LabelMark, MarkWare
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 100 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,003 in.
Dicke (metrisch) 0.076 mm
Länge (angloamerikanisch) 100 ft. (2,01 m)
Länge (metrisch) 30.40 m
Breite (metrisch) 29 mm
Breite (angloamerikanisch) Band 1.125 Zoll
Alternate Part Number B30C-1125-569-PL