Learn More
Brady™ BBP31 Schilder- und Etikettendrucker
Artikelnummer. 11705495
Change view
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
CYRILLIC
QWERTY
QWERTZ
Softwaretyp:
Brady Workstation, MarkWare, Windows basierter Treiber für die Verwendung von Drittanbietersoftware
MarkWare
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Keyboard Type Softwaretyp unitSize
11705495 AZERTY Brady Workstation, MarkWare, Windows basierter Treiber für die Verwendung von Drittanbietersoftware 1 Stück
11751096 AZERTY MarkWare 1 Stück
11791096 CYRILLIC Brady Workstation, MarkWare, Windows basierter Treiber für die Verwendung von Drittanbietersoftware 1 Stück
11761096 CYRILLIC MarkWare 1 Stück
11771096 QWERTY Brady Workstation, MarkWare, Windows basierter Treiber für die Verwendung von Drittanbietersoftware 1 Stück
11731096 QWERTY MarkWare 1 Stück
11781096 QWERTZ Brady Workstation, MarkWare, Windows basierter Treiber für die Verwendung von Drittanbietersoftware 1 Stück
11741096 QWERTZ MarkWare 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 11705495
Marke: Brady™ 710739
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Der BBP™31 ist ein bedienerfreundlicher und vielseitiger Schilder- und Etikettendrucker, mit dem
Schilder und Etiketten bis zu 101mm Breite bedruckt werden können. Er verfügt über einen grossen
Touchscreen und einer intuitiven Bedienerführung, die es ermöglicht Etiketten schnell und einfach in
gerade einmal zwei Arbeitsschritten zu erstellen. Der BBP™31 kann hunderte verschiedene Etiketten,
Bänder, Anhänger und Materialien bedrucken. Stand-Alone-Betrieb oder der Anschluss an einen PC und bieten dabei maximale Flexibilität.
Grosser Touchscreen: Verschieben und Anpassen von Objekten per „Drag & Drop”
2-Touch Printing: Text eingeben - drucken - fertig!
Laden, Klicken, Drucken: für die automatische Formatierung sorgt die „Smart Cell“- Technology
Vollwertige Klapptastatur im Notebook-Look in vier Versionen (AZERTY, QWERTY, QWERTZ, Kyrillisch/QWERTY)
Stand-Alone-Betrieb oder PC-Anschluss
Bedrucken von Etiketten zwischen 12,7mm und 101mm Breite
221 integrierte Piktogramme, schneller Import weiterer Piktogramme und Schriften
Integrierte Assistenten für die Rohrmarkierung und die Chemikalienkennzeichnung mit GHS-Symbolen nach CLP-Verordnung
Vorlagen für gängige Etiketten wie z. B. Etiketten mit Kopfzeile und eine umfangreiche
Bibliothek mit über 250 vorgedruckten Schildern und Etiketten (FR=253, EN=247, IT=291, DU=218, GE=300)
Sehr grosse Materialauswahl
Fragen Sie unsere vielfältigen Etikettenmaterialien für nahezu jede Laboranwendung an.
Typ: BBP™31 QWERTY EU PRINTER + MW
Spezifikation
Produkttyp Sign and Label Printer
Displaytyp Intuitive Touchscreen
Print Technology Thermotransfer
Länge (metrisch) 225.00 mm
Breite (metrisch) 305 mm
Höhe (metrisch) 225 mm
Tiefe (metrisch) 280.00 mm
Abmessungen (L x B) 101 mm
Abmessungen (L x B x H) 225 x 305 x 225 mm
Farbfunktion Monochrom
Hauptspeicher 50 MB internal memory
Modell BBP31
Druckgeschwindigkeit 76 mm/sec.
Auflösung 300 dpi
Softwaretyp Brady Workstation, MarkWare, Windows basierter Treiber für die Verwendung von Drittanbietersoftware
Anschlusstypen USB
Temperaturbereich (metrisch) 10°C bis 40°C
Gewicht (metrisch) 6.5 kg
Zertifizierung/Konformität UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, RCM (Australia / New Zealand), EAC (Russia, Belarus and Kazakhstan), CCC (China), and China RoHS
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pipe markers, Arc flash labels, RTK chemical labels
Menge Je 1
Gewährleistung 1 Jahr
Kennwerte der Stromversorgung 220 V
Keyboard Type AZERTY
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.