Learn More
Brady™ BBP31 Schilder- und Etikettendrucker
Artikelnummer. 11761096 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Keyboard Type:
AZERTY
CYRILLIC
QWERTY
QWERTZ
Softwaretyp:
Brady Workstation, MarkWare, Windows basierter Treiber für die Verwendung von Drittanbietersoftware
MarkWare
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Keyboard Type Softwaretyp Packungsgröße
11761096 CYRILLIC MarkWare 1 Stück
11705495 AZERTY Brady Workstation, MarkWare, Windows basierter Treiber für die Verwendung von Drittanbietersoftware 1 Stück
11751096 AZERTY MarkWare 1 Stück
11791096 CYRILLIC Brady Workstation, MarkWare, Windows basierter Treiber für die Verwendung von Drittanbietersoftware 1 Stück
11771096 QWERTY Brady Workstation, MarkWare, Windows basierter Treiber für die Verwendung von Drittanbietersoftware 1 Stück
11731096 QWERTY MarkWare 1 Stück
11781096 QWERTZ Brady Workstation, MarkWare, Windows basierter Treiber für die Verwendung von Drittanbietersoftware 1 Stück
11741096 QWERTZ MarkWare 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11761096 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 710735
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Produkttyp Sign and Label Printer
Displaytyp Intuitive Touchscreen
Print Technology Thermotransfer
Länge (metrisch) 225.00 mm
Breite (metrisch) 305 mm
Höhe (metrisch) 225 mm
Tiefe (metrisch) 280.00 mm
Abmessungen (L x B) 101 mm
Abmessungen (L x B x H) 225 x 305 x 225 mm
Farbfunktion Monochrom
Hauptspeicher 50 MB internal memory
Modell BBP31
Druckgeschwindigkeit 76 mm/sec.
Auflösung 300 dpi
Softwaretyp MarkWare
Anschlusstypen USB
Temperaturbereich (metrisch) 10°C bis 40°C
Gewicht (metrisch) 6.5 kg
Zertifizierung/Konformität UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, RCM (Australia / New Zealand), EAC (Russia, Belarus and Kazakhstan), CCC (China), and China RoHS
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pipe markers, Arc flash labels, RTK chemical labels
Menge Je 1
Gewährleistung 1 Jahr
Kennwerte der Stromversorgung 220 V
Keyboard Type CYRILLIC