Learn More
Brady™ BBP33 Schilder- und Etikettendrucker
1500.47 € - 2543.63 €
Spezifikation
Displaytyp | Einfarbiger LCD-Bildschirm |
---|---|
Print Technology | Thermotransfer |
Höhe (metrisch) | 241.60 mm |
Tiefe (metrisch) | 304.80 mm |
Farbfunktion | Monochrome |
Beinhaltet: Drucker, Netzkabel, USB-Kabel, Treiber-CD, Reinigungskit und Kurzanleitung.
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15177123
|
Brady™
711071 |
BBP33 Label Printer - EU |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15107133
|
Brady™
711075 |
BBP33 Label Printer - UK |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15147133
|
Brady™
711078 |
BBP33 Label Printer - UK with LabelMark and MarkWare Software |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15117133
|
Brady™
711076 |
Mit LabelMark Software |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15187123
|
Brady™
711077 |
BBP33 Label Printer - UK with MarkWare Software |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Der BBP33 Etikettendrucker ist ein bedienfreundlicher, leistungsstarker und schneller Etikettendrucker für die Industrie. Dieser Etikettendrucker bietet einen umfassenden, störungsfreien Betrieb mit automatischer Etiketteneinrichtung, ohne Kalibrierung, ohne Sensoreinstellung und ohne Etikettenverschwendung. Der BBP33 Drucker erleichtert auch den Materialwechsel. Mit dem benutzerfreundlichen Drop-in-Farbband und den Kassettenetiketten muss der Benutzer lediglich die Kassette einsetzen, verriegeln und lostippen. Der BBP33 druckt auf dem ersten Etikett und produziert eine Kennzeichnung für eine Reihe von Anwendungen, einschließlich Draht- und Plattenidentifizierung, Sicherheits- und Lichtbogenmarkierungen, Typenschilder und Leiterplattenkennzeichnung, Fertigungslinien-Etiketten, Rohrmarkierungen, 5S-Etiketten und vieles mehr.- Einfach einzusetzende Materialkassetten ohne Kalibrierungsanforderung (in ca. 15 bis 20 Sekunden)
- Druckt von 0.5 in. bis zu 4 in. breite Etiketten
- Eine große Auswahl an strapazierfähigen Farbbändern, Etiketten und Farbbändern ist ebenfalls erhältlich
Spezifikation
Einfarbiger LCD-Bildschirm | |
241.60 mm | |
Monochrome | |
4 GB | |
10°C to 40°C | |
1 Year |
Thermotransfer | |
304.80 mm | |
Bulgarisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch (Bokmål), Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch | |
300 dpi | |
1 Stk. |