Learn More
BBS4 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18274167 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
25 μL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18274167 0.1 mL 0.10 Milliliter
18492411 25 μL 25 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18274167
Marke: Novus Biologicals NBP186248
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
BBS4 Polyclonal specifically detects BBS4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen BBS4
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.04 - 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias Bardet-Biedl syndrome 4, Bardet-Biedl syndrome 4 protein
Gensymbole BBS4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:TQFPVSTESQKPRQKKAPEFPILEKQNWLIHLHYIRKDYEACKAVIKEQLQETQGLCEYAIYVQALIFRLEGNIQESL
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Stem Cell Markers, Vision
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 585
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG