Learn More
BBS4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
409.50 € - 540.75 €
Spezifikation
| Antigen | BBS4 |
|---|---|
| Verdünnung | Western Blot 0.04 - 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18492411
|
Novus Biologicals
NBP1-86248-25ul |
25 μL |
433.00 € 409.50 € / 25 Mikroliter Sparen 23.50 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18274167
|
Novus Biologicals
NBP1-86248 |
0.1 mL |
572.00 € 540.75 € / 0.10 Milliliter Sparen 31.25 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
BBS4 Polyclonal specifically detects BBS4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Spezifikation
| BBS4 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| Bardet-Biedl syndrome 4, Bardet-Biedl syndrome 4 protein | |
| BBS4 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
| Western Blot 0.04 - 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Stem Cell Markers, Vision | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 585 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:TQFPVSTESQKPRQKKAPEFPILEKQNWLIHLHYIRKDYEACKAVIKEQLQETQGLCEYAIYVQALIFRLEGNIQESL | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |