missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ BBS4 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ PA5104328
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Antibody detects endogenous levels of total BBS4.
BBS4 contains tetratricopeptide repeats (TPR), similar to O-linked N-acetyglucosamine transferase. Mutations in the gene encoding this protein have been observed in patients with Bardet-Biedl syndrome type 4. BBS4 may play a role in pigmentary retinopathy, obesity, polydactyly, renal malformation and mental retardation.
Spezifikation
| BBS4 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| BBS4 | |
| AW537059; AW742241; Bardet-Biedl syndrome 4; Bardet-Biedl syndrome 4 (human); Bardet-Biedl syndrome 4 homolog; Bardet-Biedl syndrome 4 protein; Bardet-Biedl syndrome 4 protein homolog; BBS4; D9Ertd464e; zgc:152964 | |
| Rabbit | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 102774, 300754, 585 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| Q8C1Z7, Q96RK4 | |
| BBS4 | |
| A synthesized peptide derived from human BBS4(Accession Q96RK4), corresponding to amino acid residues K220-P270. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur