missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BBS5 Antibody (7E11), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-42934
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
BBS5 Monoclonal antibody specifically detects BBS5 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
Spezifikation
| BBS5 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.3, 50% glycerol | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot | |
| 700000000000 | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50 - 1:500 | |
| Bardet-Biedl syndrome 5, Bardet-Biedl syndrome 5 protein, DKFZp762I194 | |
| Bardet-Biedl syndrome 5 - (Uniprot# Q8N3I7) | |
| 100 μg | |
| Vision | |
| 129880 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG2a |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur