missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bcl-10 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18577430 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18577430 0.1 mg 0.10 Milligramm
18584944 0.025 mg 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18577430 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP176882

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Bcl-10 Polyclonal antibody specifically detects Bcl-10 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Bcl-10
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.5 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-10 μg/mL
Zusammensetzung PBS
Gen-Zugriffsnummer AF134395
Gen-Alias B-cell CLL/lymphoma 10CIPERCLAPB-cell lymphoma/leukemia 10, Bcl-10, CARD-containing apoptotic signaling protein, CARD-containing molecule enhancing NF-kappa-B, CARD-containing proapoptotic protein, CARD-like apoptotic protein, CARMEN, caspase-recruiting domain-containing protein, cCARMEN, c-E10bcl-10, CED-3/ICH-1 prodomain homologous E10-like regulator, Cellular homolog of vCARMEN, cellular-E10, hCLAP, Mammalian CARD-containing adapter molecule E10, mE10CARD containing molecule enhancing NF-kB
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a peptide corresponding to amino acids near the amino terminus of human Bcl10. The immunogen is located within the first 50 amino acids of Bcl-10. Amino Acid Squence: APSLTEEDLTEVKKDC
Reinigungsverfahren Peptide affinity purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8915
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.