Learn More
Bcl-2 Antibody (BCL2/6426R) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Bcl-2 Monoclonal specifically detects Bcl-2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Bcl-2 |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | BCL2/6426R |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot : 1-2 ug/mL, Flow Cytometry : 1-2 ug/million cells, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence : 1-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Zusammensetzung | 10mM PBS |
| Gen-Alias | apoptosis regulator Bcl-2, B-cell CLL/lymphoma 2, Bcl-2 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Mehr anzeigen |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?