Learn More
Bcl-2 Antibody (BCL2/6426R), PE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-08574PE
Artikelnummer. 18616607
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    657.00 €
    620.55 € / 100 Mikroliter
    Sparen 36.45 €
    5% Rabatt
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Bcl-2 Monoclonal antibody specifically detects Bcl-2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bcl-2
Monoclonal
PE
apoptosis regulator Bcl-2, B-cell CLL/lymphoma 2, Bcl-2
A synthetic peptide, aa41-54 (GAAPAPGIFSSQPG-Cys) of human Bcl-2 protein. (Uniprot: P10415 )
100 μg
Apoptosis, Autophagy, Biologically Active Proteins, Cancer, Cellular Markers, Mitochondrial Mediated Pathway, Mitophagy, Oncogenes, Tumor Suppressors
596
Store at 4°C in the dark.
IgG
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
BCL2/6426R
PBS
Rabbit
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen