Learn More
Bcl-2 Antibody (BCL2/782), FITC, R&D Systems™
Artikelnummer. 18600448 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18600448 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18600448 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP247851F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    640.33 €
    554.40 € / 0.1 Milliliter
    Sparen 85.93 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Bcl-2 Monoclonal antibody specifically detects Bcl-2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Bcl-2
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon BCL2/782
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias apoptosis regulator Bcl-2, B-cell CLL/lymphoma 2, Bcl-2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full-length human bcl-2 protein (Uniprot: P10415)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Autophagy, Cancer, Cellular Markers, Mitochondrial Mediated Pathway, Oncogenes, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 596
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Produktlinie Novus