Beschreibung
Bcl-2 Monoclonal specifically detects Bcl-2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Bcl-2 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | BCL2/796 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Zusammensetzung | 10mM PBS and 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide |
| Gen-Alias | apoptosis regulator Bcl-2, B-cell CLL/lymphoma 2, Bcl-2 |
| Gensymbole | BCL2 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Mehr anzeigen |