Learn More
Novus Biologicals™ Bcl-2 Antibody (U.Toronto patent anti-Bax) - Humanized, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200086406 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30044836 1 mg 1 Milligramm
30045008 50 μg 50 Mikrogramm
30047476 100 μg 100 Mikrogramm
3 options
Artikelnummer. 30044836
Marke: Novus Biologicals™ NBP3280151mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Human Monoclonal Antibody
Bcl-2 Monoclonal antibody specifically detects Bcl-2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Bcl-2
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Klon U.Toronto patent anti-Bax
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
Gen-Zugriffsnummer Q92934
Gen-Alias apoptosis regulator Bcl-2, B-cell CLL/lymphoma 2, Bcl-2
Wirtsspezies Human
Immunogen Bcl-2
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Autophagy, Biologically Active Proteins, Cancer, Cellular Markers, Mitochondrial Mediated Pathway, Mitophagy, Oncogenes, Phospho Specific, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 596
Rekonstitution Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Form Purified
Isotype IgG1