missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bcl-2 Mouse anti-Human, DyLight 350, Clone: 100/D5, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18688019 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18688019 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18688019

Marke: Novus Biologicals NBP233315UV

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Bcl-2 Monoclonal specifically detects Bcl-2 in Human, Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Bcl-2
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Monoclonal
Klon 100/D5
Konjugat DyLight 350
Verdünnung Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:10-1:1000, ELISA 1-5μg/mL for coating, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias apoptosis regulator Bcl-2, B-cell CLL/lymphoma 2, Bcl-2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen The synthetic peptide corresponding to amino acids range from 41-64 (GAAPAPGIFSSQPG-Cys), of human Bcl-2 was used as immunogen to generate the antibody; GenBank no. NP_000648.2 (Pezzella et al, 1990).
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Autophagy, Cancer, Cellular Markers, Phospho Specific, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 596
Zielspezies Human, Mouse (Negative), Rat (Negative)
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.