Beschreibung
Bcl-6 Monoclonal antibody specifically detects Bcl-6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Bcl-6 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | BCL6/1526 |
| Konjugat | PE |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | B-cell CLL/lymphoma 6, B-cell lymphoma 6 protein transcript, BCL-5, BCL5B-cell lymphoma 5 protein, BCL-6, BCL6A, cys-his2 zinc finger transcription factor, LAZ3ZBTB27B-cell lymphoma 6 protein, lymphoma-associated zinc finger gene on chromosome 3, Protein LAZ-3, Zinc finger and BTB domain-containing protein 27, Zinc finger protein 51ZNF51, zinc finger transcription factor BCL6S |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Recombinant human bcl-6 protein fragment (aa256-389) (Exact sequence is proprietary) (Uniprot: P41182) |
| Reinigungsverfahren | Protein A or G purified |
| Mehr anzeigen |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?