Learn More
BCL10 Mouse anti-Human, Clone: 2E8G5, Proteintech
Artikelnummer. 16808545 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16808545 20 μL 20 Mikroliter
16898535 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16808545
Marke: Proteintech 665561IG20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
BCL-10 is an N-terminal CARD (Caspase Recruitment Domain) containing protein that is involved in the adaptive immune response. It promotes apoptosis, pro-caspase-9 maturation, and activation of NF-kappa-B via NIK and IKK. BCL-10 is also an adapter protein between upstream TNFR1-TRADD-RIP complex and the downstream NIK-IKK-IKAP complex. It is a substrate for MALT1. Mutations in the gene can lead to Immmunodeficiency 37 or Lymphoma, mucosa-associated lymphoid type.
Spezifikation
Antigen BCL10
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 2E8G5
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen BCL10
Gen-Zugriffsnummer O95999
Gen-Alias B cell CLL/lymphoma 10, B cell lymphoma/leukemia 10, BCL10, c E10, CARD like apoptotic protein, CARMEN, cCARMEN, Cellular E10, Cellular homolog of vCARMEN, CIPER, CLAP, hCLAP, mE10
Gensymbole BCL10
Wirtsspezies Mouse
Immunogen BCL10 Fusion Protein Ag12162
Reinigungsverfahren Protein G
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8915
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1